Sodium hydroxyde 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Caustic soda
7066-33EA 30.19 EUR InStock
7066-33 7066-36 7066-38
Sodium hydroxyde 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité