Sodium métabisulfite NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Sodium disulfiteSodium pyrosulfite
3550-05EA 201.26 EUR InStock
3550-05
Sodium métabisulfite NF, J.T.Baker®
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Densité: 1,48 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Limit of Chloride ≤0.05 %
NF - Iron (Fe) ≤0.002 %
NF - Limit of Thiosulfate ≤0.05 %
NF - Assay (SO₂) 65.0 - 67.4 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité