L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98.0-100.5% desséché USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
Gestion du changement (MOC) catégorie = R
3804-01EA 101.57 EUR InStock
3804-01 3804-07 3804-65
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98.0-100.5% desséché USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate
GMP Manufactured Product Meets E.P. Chemical Specifications Meets JPE Specifications Meets U.S.P Requirements CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Bulk Pharmaceutical Chemical
  • GMP manufactured product
Formule: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets JPE Specifications 98.0 - 100.5%
Meets E.P. Chemical Specifications Passes Test
Meets U.S.P Requirements ≤5.0%
GMP Manufactured Product ≤0.4%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.06%
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.2%
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Identification Passes Test
USP - Loss on Drying at 130°C ≤ 5.0 %
USP - Insoluble Substances ≤ 0.4 %
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.06 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
USP - Arsenic (As) ≤ 16 ppm
USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
JPE - Assay (dried basis) ≥ 99.0 %
JPE - Identification Passes Test
JPE - Arsenic (As) ≤ 2 ppm
JPE - Carbonate Passes Test
JPE - Chloride (Cl) ≤ 0.011 %
JPE - Clarity and Color of Solution Passes Test
JPE - Heavy Metals ≤ 10 ppm
JPE - pH (1-100) 9.0 - 9.4
JPE - Sulfate (SO₄) ≤ 0.038 %
JPE - Loss on Drying ≤ 2.0 %
EP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 101.0 %
EP - Appearance of Solution Passes Test
EP - Identification A Passes Test
EP - Identification B Passes Test
EP - Identification C Passes Test
EP - Identification D Passes Test
EP - Reducing Substances Passes Test
EP - Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
EP - Iron (Fe) ≤ 20 ppm
EP - Loss on Drying ≤ 1.0 %
EP - Monosodium Phosphate ≤ 2.5 %
EP - Sulfate (SO₄) ≤ 500 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité