Sodium sulfate, anhydre ≥99.0%, granuleux, AR® ACS 10 - 60 Mesh, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
8024-04EA 0 EUR InStock
8024-04 8024-24 8024-25
Sodium sulfate, anhydre ≥99.0%, granuleux, AR® ACS 10 - 60 Mesh, Macron Fine Chemicals™
Sodium sulfate
AR—The standard Macron Fine Chemicals™ grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use. If the reagent also meets the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagents, it will be denoted as an AR (ACS) reagent. 
Formule: Na₂SO₄
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=dd38378860ce26369584ae2c1cf647eb1fe63fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements Passes Test
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Min. 99.0 %
ACS - Appearance (white, crystalline granules) Passes Test
ACS - Assay (Na₂SO₄) ≥99.0 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Loss on Ignition ≤0.5 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
Solubility and Foreign Matter Passes Test
On U.S. No. 10 Sieve ≤1 %
On U.S. No. 60 Sieve ≥80 %
Thru U.S. No. 60 Sieve ≤19 %
Thru U.S. No. 100 Sieve ≤10 %
Extraction - Concentration Suitability Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité