Acide sulfurique 95.0-98.0% (par acidimétrie) NF, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9675-02EA 83.71 EUR InStock
9675-02 9675-03 9675-07 9675-08
Acide sulfurique 95.0-98.0% (par acidimétrie) NF, FCC, J.T.Baker®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements -
Meets F.C.C. Requirements -
GMP Manufactured Product -
Food GMP Manufactured Product -
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 95.0 - 98.0 %
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤ 1 ppm
Bulk Food Chemical ≤ 0.005 %
NF - Assay (H₂SO₄) (by acidimetry) 95.0 - 98.0 %
NF - Arsenic (As) ≤1 ppm
NF - Chloride (Cl) ≤0.005 %
NF - Identification Passes Test
NF - Reducing Substances Passes Test
NF - Residue on Ignition ≤0.005 %
FCC - Assay (H₂SO₄) (by acidimetry) 95.0 - 98.0 %
FCC - Arsenic (As) ≤1 ppm
FCC - Chloride (Cl) ≤0.005 %
FCC - Iron (Fe) ≤0.02 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤5 mg/kg
FCC - Nitrate (NO₃) ≤10 mg/kg
FCC - Reducing Substances Passes Test
FCC - Selenium (Se) ≤0.002 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité