Acide sulfurique 95.0-98.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Management of Change (MOC) category = N
2876-21EA 0 EUR InStock
2876-21 2876-28
Acide sulfurique 95.0-98.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
ACS - Assay (H₂SO₄) 95.0 - 98.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤5 ppm
ACS - Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.5 ppm
ACS - Ammonium (NH₄) ≤2 ppm
ACS - Substances Reducing Permanganate (as SO₂) ≤2 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.010 ppm
Trace Impurities - Boron (B) ≤0.010 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité