Heat sealer, MELAseal Pro
Fournisseur: Melag
MELA10010EA 4540 EUR InStock
MELA10010
Heat sealer, MELAseal Pro
Thermosoudeuses Soude sachet
MELAseal® Pro is a high performance rotary sealer for sealing transparent sterilisation packaging. The relevant sealing parameters, such as pressure, time and temperature are recorded and can be stored without the requirement for additional software.
  • Error avoidance through intuitive operation using softkeys and the LCD display
  • Economical, with energy saving function
  • High processing speed of 8 m/min enables fast usage
  • Additional instrument protection and safety from a 14 mm seal seam width
  • Integrated interface for printer, CF card printer or PC
Certifications: EN ISO 11607-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité