Pantalons pour femmes
Fournisseur: UVEX
8153.000 8153.001 8153.002 8153.003 8153.004 8153.005 8153.006 8153.007 8153.008 8153.009 8153.010
UVEX8153.000EA 32.1 EUR InStock
UVEX8153.000 UVEX8153.001 UVEX8153.002 UVEX8153.003 UVEX8153.004 UVEX8153.005 UVEX8153.006 UVEX8153.007 UVEX8153.008 UVEX8153.009 UVEX8153.010
Pantalons pour femmes
Tenue de travail
These comfortable trousers are made from 65% polyester and 35% cotton. Suitable for food processing applications.
  • Elastic waistband
  • One side pocket with concealed push button
  • Machine washable until 60 °C
Weight: 215 g/m²
Certifications: Oeko-Tex Standard 100.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité