Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide éthanoïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.60305.1000EA 34.9 EUR InStock
1.60305.1000
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité