Test kits, photométrique, Surfactifs anioniques, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK
705-3068EA 173 EUR InStock
705-3068
Test kits, photométrique, Surfactifs anioniques, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité