Test kits, photométrique, Zirconium, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK
HACHLCK364EA 116 EUR InStock
HACHLCK364
Test kits, photométrique, Zirconium, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Le premier test rapide spécifique et simple d'utilisation pour évaluer la concentration de zirconium pendant le processus de passivation.
  • Permet d'ajuster la quantité de zirconium de façon optimale en cours de processus
  • Contribue à minimiser la consommation de produits chimiques et les coûts associés pour les processus de revêtement à base de zirconium.
  • Permet de garantir une haute qualité de produit constante
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité