Human recombinant SDCBP
Fournisseur: Abnova
H00006386-P01 H00006386-P012
ABNOH00006386-P01EA 370 EUR InStock
ABNOH00006386-P01 ABNOH00006386-P012
Human recombinant SDCBP
Protéines et Peptides
Human SDCBP full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Host: Wheat germ (in vitro)
  • Purifification: by Glutathione sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH = 8,0 in the elution buffer
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Quality control testing: 12,5% SDS-PAGE stained with coomassie blue
Used in Enzyme-linked immunoabsorbent assay, western blot (recombinant protein), antibody production and protein array.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité