Tubidity standards for 2100A
Fournisseur: Hach
Stablcal®
HACH2659110EA 389 EUR InStock
HACH2659110 HACH2659105
Tubidity standards for 2100A
Étalons Étalons de turbidité
Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
  • Precise, pre-mixed formazin solutions
  • Based on Formazin Primary Standards
  • Enhanced stability saves time and labour
  • Confidence in results
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité