Solid phase extraction cartridges, Oasis® WAX
Fournisseur: Waters
WATE186002492EA 415 EUR InStock
WATE186002492
Solid phase extraction cartridges, Oasis® WAX
Colonnes pour chromatographie
These Oasis® WAX cartridges contain the WAX sorbent, which is a polymeric reversed phase, weak anion exchange mixed mode sorbent that has been optimised for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong acidic compounds.
  • Water wettable sorbent
The 60 µm particle size is recommended when working with viscous samples. These syringe barrel type cartridges are designed for use with vacuum manifolds and automated SPE instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité