L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Calcium nitrate tétrahydraté 99,0-103,0 ACS analysis_for
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
131231.0416 131231.1211
APPC131231.0416EA 656 EUR InStock
APPC131231.0416 APPC131231.1211
Calcium nitrate tétrahydraté 99,0-103,0 ACS analysis_for
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility in water 2,660 g/l at 20 °C
Thermal decomposition >130 °C
pH of 5% solution 5,0 - 7,0
Assay (Compl.) 99,0 - 103,0 %
Acidity(as HNO₃) 0,05%
Insoluble matter in H₂O 0,005%
Chloride (Cl) 0,005%
Ammonium (NH₄) 0,005%
Sulfate (SO₄) 0,002%
Nitrite (NO₂) 0,001%
Heavy Metals (ICP-OES) 0,0005%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité