Craft knife blades
Fournisseur: SWANN-MORTON
9275 9273 9272 9271
SWAN9275EA 67.7 EUR InStock
SWAN9275 SWAN9273 SWAN9272 SWAN9271
Craft knife blades
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Conditionnement: Supplied in anti-corrosion packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité