L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Oversized Rayon OB/GYN Swabs
Fournisseur: PURITAN MEDICAL
25-8082PR 25-8081PR
PMPC25-8082PREA 448 EUR InStock
PMPC25-8082PR PMPC25-8081PR
Oversized Rayon OB/GYN Swabs
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Extra-absorbent oversized rayon tipped applicator with plastic handle.
  • Extra-absorbent large oversized tip
  • Long PS handles
  • Medical grade quality, sterile
Ideal for gathering specimens as well as OB/GYN preparation and examinations.
Conditionnement: 10 boxes of 50 wrapped packages.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Longueur Ø Stérile Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Oversized OB/GYN swabs 201,6 mm 12,7 mm (Tip) mm + 10 boxes of 50 wrapped packages; 2 per case 1.000 PMPC25-8082PR
Oversized OB/GYN swabs 201,6 mm 12,7 mm (Tip) mm + 10 boxes of 50 individually wrapped swabs 500 PMPC25-8081PR
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité