VWR® MEDBAG, Sachets d'échantillonnage pour hôpitaux et laboratoires
Fournisseur: VWR
VWR®
129-1176EA 381 EUR InStock
129-1176 129-1175
VWR® MEDBAG, Sachets d'échantillonnage pour hôpitaux et laboratoires
Sachets Sachets d'échantillonnage
Les MEDBAG VWR® sont des sachets étanches aux liquides, utilisés comme conditionnement secondaire externe et interne par les hôpitaux pour le transport de substances biologiques de catégorie B (UN 3373). C'est la solution idéale pour le transport d'échantillons biologiques et médicaux. Conçus pour les secteurs de prélèvement sanguin, ils associent les plus hauts niveaux de résistance aux fuites aux technologies de suivi pour procurer de réels avantages à plusieurs processus analytiques.
  • Facile à utiliser, le sachet garantit une étanchéité parfaite avec une fermeture adhésive rapide et une ouverture simple et rapide
  • Leur système d'ouverture unique offre une résistance parfaite contre les fuites, qui ne peut pas être assurée avec une perforation d'ouverture prédécoupée
  • Avec fermeture résistant aux fuites afin d'éviter les risques de contamination de maladies nosocomiales
  • Technologie « Track and Trace » qui confère à chaque sachet une identification unique ; aucune confusion entre les échantillons
  • Numérotation séquentielle unique pour la traçabilité
  • Sachet à poche externe
Deux conceptions (tailles) différentes sont disponibles pour deux utilisations différentes:
Petit sachet (176×230) : plus destinée aux laboratoires externes, la fiche d'enregistrement des informations patient peut être pliée en trois et insérée dans la poche extérieure.
Sachet moyen (176×270) : pour les hôpitaux, la fiche d'enregistrement des informations patient peut être pliée en deux et insérée dans la poche extérieure, laquelle comporte un volet supplémentaire pour assurer le maintien du document.
Options:
Impression personnalisée (logo, nom, adresse, couleur)
Tampon absorbant disponible (accessoire, vendu séparément)
Reçu détachable
Étiquette en papier adhésif
Certifications: Conforme à la norme ou directive internationale et européenne en matière de transport de matières infectieuses (ADR2013/P650 WHO/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189). Approuvé pour le contact alimentaire.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité