Lames-bistouris chirurgicales
Fournisseur: SWANN-MORTON
5907 5904 5901 5902 5905 5906 5908 5903 5909 5921 5912 5911 5922
233-0060EA 109 EUR InStock
233-0060 233-0057 233-0054 233-0055 233-0058 233-0059 233-0061 233-0056 233-0062 SWAN5921 SWAN5912 SWAN5911 SWAN5922
Lames-bistouris chirurgicales
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
Stainless steel.
  • Slim and sleek with extra-fine blades for a precise cut
  • Special scalpel handles for precise and easy handling
Blades are sterile and individually packed, handles are non sterile and individually packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité