Multi-element calibration standard 3 without Hg
Fournisseur: Perkin Elmer
PERCN9301720EA 327 EUR InStock
PERCN9301720
Multi-element calibration standard 3 without Hg
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
10 µg/ml: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité