Nitrile gloves, Solo 977
Fournisseur: MAPA
34977006 34977007 34977008 34977009
MAPA34977006EA 31.1 EUR InStock
MAPA34977006 MAPA34977007 MAPA34977008 MAPA34977009
Nitrile gloves, Solo 977
Gants
These disposable nitrile gloves provide the best chemical protection in MAPA's disposable range.
  • Suitable for a wide range of chemicals
  • Good compromise between thickness, suppleness and resistance
  • Chlorinated interior for a easier doning
  • Pebbled on fingertips for a good grip
Typical applications include: Handling in laboratories, chemical industry, sampling chemicals, pharmaceutical preparation.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité