Industrial gloves, Krynit 563
Fournisseur: MAPA
34563470 34563471 34563477 34563478 34563479
MAPA34563470EA 18.4 EUR InStock
MAPA34563470 MAPA34563471 MAPA34563477 MAPA34563478 MAPA34563479
Industrial gloves, Krynit 563
Gants
These seamless gloves made from HDPE fibres with nitrile coating on palm and fingertips provide protection for intricate handlings in dry and dirty environments.
  • Excellent life of duration thanks to an abrasion resistant coating
  • Excellent resistance to greases
  • Ventilated back for wearing comfort
  • Guaranteed without silicone and DMF
Typical applications include: Automotive/mechanical industry, pressing metal, handling metal sheets, mechanical maintenance, handling cardboard and paper, waste collection and handling, handling sheet metal.
Certifications: EN 388 (4343B); Cat. II
ISO 13997: 5.8N (591 g)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité