Food processing gloves, Jersette 308
Fournisseur: MAPA
34308320 34308006 34308007 34308008 34308329
MAPA34308320EA 9.7 EUR InStock
MAPA34308320 MAPA34308006 MAPA34308007 MAPA34308008 MAPA34308329
Food processing gloves, Jersette 308
Gants
These natural latex gloves with textile lining provide good comfort for long-term work in food processing environments.
  • Liquid-proof
  • Freedom of movement thanks to anatomical shape
  • Excellent comfort thanks to seamless textile support
  • Waterproof for use in wet conditions
  • Good tear resistance
Typical applications include: Preparation and packaging in the food industry, oyster farming, handling fruits and vegetables, handling frozen products.
Certifications: EN 388:2016 (2131X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité