Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
72-8090-M001EA 215 EUR InStock
72-8090-M001
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Donkey anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit, rat or sheep IgG
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité