Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
72-8106-M001EA 172 EUR InStock
72-8106-M001
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rabbit anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human, mouse, or rat IgG
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité