VWR®, Thermo-hygromètre USB à enregistrement de données DUAL, Traceable® memory loc
Fournisseur: VWR
VWR® Traceable®
620-2631EA 399 EUR InStock
620-2631
VWR®, Thermo-hygromètre USB à enregistrement de données DUAL, Traceable® memory loc
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
L’hygromètre à structure à mémoire fixe USB à enregistrement de données DUAL VWR® Traceable® memory loc contrôle les relevés de température et d’humidité en laboratoire avec des capteurs interne et externe. Cet appareil peut être utilisé dans des environnements 21 CFR 11.
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 688086 observations d’humidité et de température
  • Les données ne peuvent jamais être écrasées ou supprimées sur le dispositif
  • Quatre points d’étalonnage (25 °C et 50% d’humidité relative pour les capteurs interne et externe)
  • Plage de température: 0 à 65 °C (capteur interne), –20 à +70 °C (capteur externe)
  • Plage d’humidité: 0 à 95% sans condensation (capteur interne et externe)
  • L’écran LCD affiche en temps réel les conditions de température et d’humidité, ainsi que les valeurs minimale et maximale pour chaque paramètre
  • Contrôle les mesures de température et d’humidité et les enregistre à des intervalles réglables par l’utilisateur (de 1 minute à 12 heures)
  • Indicateurs d’état: indicateur de batterie faible, utilisation de mémoire en pourcentage (arrondie à 0,1%), nombre de jours restants jusqu’à ce que la mémoire soit pleine dans l’intervalle d’enregistrement en cours, symbole LCD USB indiquant l’état de téléchargement des données, symboles LCD clignotants et alarmes sonores
Alarmes Hi / Lo et horodatage: des paramètres d’alarme uniques peuvent être programmés pour les deux paramètres – humidité et température. La fonction de suivi d’alarme garde en mémoire chaque événement d’alarme en détaillant à quel moment l’état d’alarme s’est produit et quand l’unité revient à son état normal. Les indicateurs de l’état d’alarme comprennent des alertes LED visuelles, des alertes audio et des segments LCD clignotants. Les données correspondant aux différents événements d’alarme (jusqu’à 30 événements) peuvent être récupérées à tout moment et l’événement le plus récurrent peut s’afficher à l’écran.
Le système Smart Alarm signale les conditions « hors plage » : lorsqu’une condition « hors plage » est détectée pour la température ou l’humidité, le système Smart Alarm se déclenche. Ce système comprend des indicateurs visuels et sonores qui émettent des signaux en continu jusqu’à leur acquittement, même si le paramètre réintègre la plage hors alarme.
Transfert de données par USB : cet hygromètre à enregistrement de données permet de transférer les données enregistrées, au format CSV, du thermomètre vers un PC ou un MAC à l’aide d’une clé USB (non fournie). Un logiciel spécifique n’est pas nécessaire pour ce thermomètre. Les données sur chaque unité ne peuvent être effacées ni modifiées. Chaque appareil a un identifiant unique qui permet à plusieurs unités d’être utilisées au même endroit.
Fonctions d’enregistrement des données : contrôlent les mesures pendant la nuit, le week-end ou à tout moment avec l’enregistrement de données en continu. L’intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur est compris entre une observation par minute et une observation par période de 12 heures. Les données enregistrées sont mémorisées pendant environ un an avec des intervalles de 1 minute, et plus longtemps avec des intervalles plus espacés dans le temps.
Certifications: Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025: 2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Information de livraison: Livré avec une ou plusieurs sondes en acier inoxydable, un support, des bandes VELCRO ®, des bandes magnétiques, un support mural, un adaptateur secteur universel, un certificat Traceable® et des piles.
Attention: * Indique les valeurs de température
** Indique les valeurs d’humidité
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité