L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vydac Denali C18, HPLC columns
Fournisseur: Avantor
238DE5415EA 851 EUR InStock
238DE5415 238DE54 238DE52215 238DE1022 238GD54DE/N 238GD52DE/N 238DE5410
Vydac Denali C18, HPLC columns
Colonnes pour chromatographie
Vydac Denali (238DE) is a 120 Å C18 bonded phase with high carbon coverage, suitable for the analysis of both acidic and basic analytes. It has applications for small molecule analyses of interest to pharmaceutical and environmental laboratories.
  • High retentivity
  • LC-MS of small molecules
  • Fully scalable from capillary to process
* Use with holder GCH10 and column coupler HI-081.
** Use with holder 80101/N and column coupler HI-081.
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité