L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Avantor® Hichrom Presat, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
HICH28610EA 0 EUR InStock
HICH28610 HICH28650
Avantor® Hichrom Presat, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Saturation columns are placed between the pump and the injector and they saturate the mobile phase with silica, minimising dissolution of the analytical column when working above pH 7.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité