Microscope slides for printers
Fournisseur: KLINIPATH
KLINKP-SIL-3049EA 630 EUR InStock
KLINKP-SIL-3049 KLINKP-SIL-3057 KLINKP-SIL-3058 KLINKP-SIL-3059 KLINKP-SIL-3060 KLINKP-SIL-3061 KLINKP-SIL-3062
Microscope slides for printers
Lames Lames adhésives
Microscope slides for slide printers.
  • Frosted ends
  • 90° ground edges
  • Finished clipped corners of 1 mm
Allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité