Coupleurs de colonne à serrage à main en une seule pièce
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-26502 JR-26503 JR-26501 JR-26504
554-1509EA 86.7 EUR InStock
554-1509 554-1510 554-1508 554-1511
Coupleurs de colonne à serrage à main en une seule pièce
Raccords et connecteurs
En PEEK biocompatible. Le coupleur de colonne VICI Jour® est le seul capable de s'adapter à tous les types de fixations 10-32. Quels que soient le type de fixation et la longueur du pilote (Valco®, Waters®, Upchurch®, Rheodyne®, etc.), le coupleur s'adapte automatiquement jusqu'au point le plus bas du pilote, ne créant ainsi que de faibles volumes de vide.
  • Pas de connexions du volume mort
  • Adaptation automatique à toutes les conceptions de colonne
Le coupleur de colonne à serrage à main peut supporter une pression de 350 bar (5000 psi).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité