L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crucibles, Tammann, aluminum oxide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33052.KF 33053.KF 33055.KF 33056.KF 33058.KF
33052.KFEA 49.3 EUR InStock
33052.KF 33053.KF 33055.KF 33056.KF 33058.KF
Crucibles, Tammann, aluminum oxide
Creusets
These crucibles according to Tammann are manufactured from aluminium oxide. They display superior characteristics both at elevated temperature and at high frequencies, and are resistant to corrosive liquids and gases. Oxide ceramics are also inert to oxidation and are not subject to radiation damage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité