Multimètres portables, Eutech PC 450/PD 450
Fournisseur: EUTECH
ECPCWP45003 ECPCWP45004K ECPDWP45004K
664-0232EA 1020 EUR InStock
664-0232 665-0488 665-0484
Multimètres portables, Eutech PC 450/PD 450
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure portables mesurent les valeurs de pH, de mV, de conductivité, de TDS, de salinité et de température (PC 450) ou de pH, de mV, de DO et de température (PD 450). Ils sont étanches à l'eau et aux poussières et conformes aux exigences de l'indice de protection IP 67.
  • Grand écran rétroéclairé avec icônes intuitives et conviviales
  • Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode de pH à un bécher ou un conteneur
  • Reconnaissance automatique des tampons pH ; jusqu'à 5 ou 6 points d'étalonnage ; alarme d'étalonnage dû
  • Stocke jusqu'à 500 jeux de données ; sortie USB ou RS232 facile avec câbles de données (câbles pas toujours inclus)
  • Conforme aux normes BPL : horloge en temps réel intégrée permettant l'horodatage des données et des données d'étalonnage stockées
  • Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
  • Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
Le modèle PC 450 accepte une sonde de pH/conductivité unique ou des sondes de pH et de conductivité distinctes.
Information de livraison: Le PC 450 est fourni avec une électrode de pH/Con/ATC et deux piles AA.
Le kit PC 450 est fourni avec une électrode de pH à double jonction, une cellule de conductivité (K=1,0), un système Grip-Clip™, deux piles AA, une mallette de transport rigide, un câble USB et des solutions d'étalonnage.
Le kit PC 450 Combi est fourni avec une électrode de pH/Con/ATC, deux piles AA, une mallette de transport rigide, un câble USB et des solutions d'étalonnage.
Le kit PD 450 est fourni avec une électrode de pH, une électrode RDO avec capuchon de sonde, deux piles AA, une mallette de transport rigide, un câble USB, un poids/une protection en acier inoxydable RDO, une chambre d'étalonnage RDO et des solutions d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité