Crucibles, cylindrical, flat base, aluminum oxide (Al-24)
Fournisseur: Thermo Scientific
32961.KF 32962.KF 32963.KF 32964.KF 32965.KF 32966.KF 32969.KF
32961.KFEA 55.5 EUR InStock
32961.KF 32962.KF 32963.KF 32964.KF 32965.KF 32966.KF 32969.KF
Crucibles, cylindrical, flat base, aluminum oxide (Al-24)
Creusets
These crucibles are manufactured from aluminium oxide. They display superior characteristics both at elevated temperature and at high frequencies, and are resistant to corrosive liquids and gases. Oxide ceramics are also inert to oxidation and are not subject to radiation damage.
  • 1950 °C (max service temp in air)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité