Conductimètre portable, Eutech CON 450
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eutech CON 450
663-0346EA 795 EUR InStock
663-0346 663-0345
Conductimètre portable, Eutech CON 450
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ce conductimètre portable est idéal pour une utilisation dans tous les environnements. De conception durable, il est étanche à l'eau et aux poussières et conforme aux exigences de l'indice de protection IP 67.
  • Grand écran rétroéclairé avec icônes intuitives et conviviales
  • Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode à un bécher ou un conteneur
  • Constante de cellule sélectionnable (0,10/1,00/10,0) ; facteur de conductivité-à-TDS réglable (0,4 à 1,0)
  • Stocke jusqu'à 500 jeux de données ; sortie USB ou RS232 facile avec câbles de données (câbles pas toujours inclus)
  • Conforme aux normes BPL : horloge en temps réel intégrée permettant l'horodatage des données et des données d'étalonnage stockées
  • Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
  • Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
Information de livraison: L'appareil de mesure est fourni avec une cellule de conductivité (K=1,0), un système Grip-Clip™ et deux piles AA.
Le kit comprend également : une mallette de transport rigide, un câble USB et des solutions d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité