Cool unit –10 °C for tissue embedding system, TES 99
Fournisseur: Medite
MEDT02-9942-00EA 3300 EUR InStock
MEDT02-9942-00
Cool unit –10 °C for tissue embedding system, TES 99
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
The compact model with small foot print for laboratories with limited table space.
This cool unit can accomodate up to 80 blocks that can be chilled at a temperature adjustable down to –10 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité