Cool unit –15 °C for tissue embedding system, TES 99
Fournisseur: Medite
MEDT02-9941-00EA 3280 EUR InStock
MEDT02-9941-00
Cool unit –15 °C for tissue embedding system, TES 99
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
This cold plate with a powerful aggregate easily reaches a temperature of –15 °C in very short time.
Its working surface can accomodate up to 110 blocks.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité