Lamotrigine ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM15428-50EA 261 EUR InStock
CAYM15428-50 CAYM15428-25 CAYM15428-100 CAYM15428-10
Lamotrigine ≥98%
Lamotrigine
Lamotrigine is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), blocking human Nav1,2, Nav1,5, and Nav1,8 with IC50 values of 10, 62, and 96 μM, respectively.
Presumably through this action, lamotrigine acts as an anticonvulsant and has applications in many diseases that feature seizures, including epilepsy and autism spectrum disorder.
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865333
Numéro CAS: 84057-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité