Cover slips for microscope slides
Fournisseur: Thermo Scientific
43210.KG 43211.KG 43210.KJ 43211.KJ
43210.KGEA 74.2 EUR InStock
43210.KG 43211.KG 43210.KJ 43211.KJ
Cover slips for microscope slides
Lamelles couvre-objet
These cover slips made of fused quartz, have many properties, due to the fusing of naturally occuring crystalline silica.
  • High chemical purity and corrosion resistance
  • Low thermal expansion coefficient
  • Extreme hardness
Excellent electrical insulation and optical transmission from ultraviolet to infrared are suitable for analytical purposes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité