Boîte de condamnation SAFETY REDBOX®, montage mural
Fournisseur: Brady
145579 145580
118-0529EA 96.65 EUR InStock
118-0529 BRDY145580
Boîte de condamnation SAFETY REDBOX®, montage mural
Cadenas de sécurité
Cette boîte de condamnation portable peut être fixée au mur. Elle est dotée d'un bouton coulissant interne qui permet un déverrouillage rapide pour la transporter à l'endroit où elle est nécessaire.
  • Boîte pouvant contenir jusqu'à 12 cadenas
  • En acier recouvert de poudre ultra-résistant capable de résister à la rouille et à la plupart des conditions ambiantes
  • Utiliser un verrou sur chaque point de contrôle d'énergie et placer les clés dans la boîte de condamnation ; chaque travailleur place ensuite son propre verrou sur la boîte pour en empêcher l'accès
  • En plaçant son propre verrou sur la boîte de condamnation contenant les clés nécessaires à son travail, chaque salarié détient le contrôle exclusif requis par l'OSHA
  • Tant que le verrou d'un employé reste sur la boîte de condamnation, les clés contenues à l'intérieur pour le travail ne sont pas accessibles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité