Dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable
Fournisseur: Brady
148647 148648 148646
118-0530EA 102.21 EUR InStock
118-0530 BRDY148648 BRDY148646
Dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable est un système robuste et facile à stocker, destiné à une large gamme de robinets-vannes. L'enveloppe tourne facilement autour de la poignée de la vanne jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement enclenchée. Ce système peut également être replié pour prendre moins de place et faciliter le rangement sur des chariots de maintenance et dans des kits de dispositifs de condamnation.
  • Unique knockout centre accommodates OS & Y or 'rising stem' valves and accepts locks with shackles up to 9,53 mm diameter
  • Personal padlocks and lockout tags can be applied to ensure employee safety
Diamètre maximal de l'anse : 9,53 mm
Hauteur minimale de l'anse : 12,70 mm
Information de livraison: Supplied with danger labels (DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE) in English, Spanish and French.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité