Cadenas, laiton
Fournisseur: Brady
051354 051355 051356 051357 051358 051359
BRDY051354EA 157.96 EUR InStock
BRDY051354 BRDY051355 BRDY051356 BRDY051357 BRDY051358 118-0517
Cadenas, laiton
Cadenas de sécurité
Ces cadenas robustes se caractérisent par un corps en laiton solide et une anse qui résiste à la corrosion et aux étincelles.
  • Le barillet à 6 goupilles offre davantage de possibilités de découpes de clés distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage
  • Les cadenas sont protégés par des gaines en vinyle de couleur, ce qui permet d'appliquer un code couleur aux programmes de condamnation en toute simplicité
  • Gravure en bas du cadenas et sur la clé
  • Les cadenas sont disponibles avec des clés différentes
Hauteur de l'anse (mm) : 20,5
Diamètre de l'anse (mm) : 6,5
Hauteur de l'anse (mm) : 21,00
Largeur de l'anse (mm) : 33,5
Informations de commande: les étiquettes de condamnation sont vendues séparément. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité