Protease Inhibitor Cocktail, Animal-Free, Calbiochem®
Fournisseur: EMD Millipore
Calbiochem®
535140-SETEA 548 EUR InStock
535140-SET 535140-1
Protease Inhibitor Cocktail, Animal-Free, Calbiochem®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Calbiochem® protease inhibitor cocktail set III, animal-free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine and serine proteases and aminopeptidases.
Recommended to use with mammalian cell and tissue extracts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité