Oil bath attachment for IKAMAG® and IKATHERM®
Fournisseur: IKA
2829500 2829400
442-0582EA 308 EUR InStock
442-0582 442-0581
Oil bath attachment for IKAMAG® and IKATHERM®
Bains Bains à huile
The oil bath attachment H29 and H30 can be used as oil baths together with an IKAMAG® magnetic stirrer with heating or with an IKATHERM® heating plate having a diameter of 135 mm.
  • Easy cleaning and hollow cylindrical
  • Made of aluminum cast
  • Safety grip protects from bath attachment burns
  • Positioning border prevents sliding on the heating plate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité