Potassium hydrogénophtalate ≥99.95% ACS
Fournisseur: Hach
Synonyms: Hydrogénophtalate de potassium
HACH31534EA 162 EUR InStock
HACH31534
Potassium hydrogénophtalate ≥99.95% ACS
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99,95 - 100,05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité