Adaptors for drums and barrels
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS
4010 4015
COLL4010EA 0 EUR InStock
COLL4010 COLL4015
Adaptors for drums and barrels
Raccords et connecteurs
These adaptors used to convert the 2" BSP thread to fit the various threads available on drums and barrels, as well as to convert ECO/IBC containers for use with various thread hoses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité