Sunset yellow FCF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium 6-hydroxy-5-((4-sulphonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulphonate, Food yellow No. 5, FD and C Yellow No. 6
FD155-100GM FD155-500GM
SPCMFD155-100GMEA 118 EUR InStock
SPCMFD155-100GM SPCMFD155-500GM
Sunset yellow FCF
Sunset yellow FCF
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036437
Numéro CAS: 2783-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité