4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66630.MD J66630.03 J66630.06
J66630.MDEA 64.4 EUR InStock
J66630.MD J66630.03 J66630.06
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063694
Numéro CAS: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble in DMF (Dimethylformamide) or water
Purity 99%
Physical form Powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité