SYBR® Green I réactif de coloration sans ADN
Fournisseur: PanReac AppliChem
A8511.50625EA 323 EUR InStock
A8511.50625
SYBR® Green I réactif de coloration sans ADN
SYBR® Green I
SYBR Green is an cyanine dye that acts for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye solution is suitable for qPCR when primers such as 16S rDNA or 18S rDNA primers are used.
  • Concentration: 10X concentrated solution
  • Used for DNA gel electrophoresis
  • Lower mutagenic potential than ethidium bromide
  • Absorption maxima in the UV range are 284 nm and 382 nm
Mutagenicity can be increased by synergistic effects. The complex of DNA and SYBR Green absorbs blue light of wavelength 494 nm (absorption maximum) and emits green light at 521 nm (emission maximum).The stained DNA can be detected on a blue light transilluminator.
Avoid repeated freeze-thaw cycles! We recommend storing the product at 2-8°C after its first use.
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Formule: C₃₂H₃₇N₄S
MW: 509,73 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00284715
Numéro CAS: 163795-75-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bacterial DNA not detectable (min. 40 PCR cycles)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité