Micro dissection set
Fournisseur: Karl Hammacher
631-7172EA 1620 EUR InStock
631-7172
Micro dissection set
Trousses à dissection
10 dissection instruments in a wooden case.
Contents:
Micro scalpel, 125 mm retractor, 100 mm
Dissecting needle, 125 mm
Micro dissecting forceps, cross action, 100 mm
Dissecting needle, fine, 130 mm
Micro dissecting forceps, curved, 100 mm
Dissecting needle, hook shaped, 130 mm
Micro dissecting forceps, straight, 100 mm
Seeker, angled, 130 mm
Micro dissecting scissors, straight, extra fine, 150 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité