Rods, ceramic, round, solid, AL23
Fournisseur: Thermo Scientific
32921.DM 32931.DR 32931.DT 32931.DW 32931.EH 32933.DR
32921.DMEA 19.6 EUR InStock
32921.DM 32931.DR 32931.DT 32931.DW 32931.EH 32933.DR
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Tiges solides
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité